Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L15330.03
L15330.06
L15330.03EA
49
EUR
L15330.03
L15330.06
Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Pyrrole-2-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 4513-94-4
Molecular Formula: C5H4N2
Formula Weight: 92.10
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 92-94°/2mm
Beilstein Reference: 107047
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00234061
Formula:
C₅H₄N₂ Peso molecolare: 92,101 g/mol Punto di ebollizione: 92…94 °C (2 mmHg) Densità: 1,086 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234061 CAS Number: 4513-94-4 ADR: 6.1,III |