Methyl isopropyl carbonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 51729-83-0
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3830
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1744735
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD01075689
Formula:
C₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 116…118 °C Densità: 0,975 Flash Pt: 27 °C (80 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075689 CAS Number: 51729-83-0 ADR: 3,III |