Stampa…
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 5-amino-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-phthalazin-2-ide, Luminol sodium salt
L15205.03 L15205.06
L15205.03EA 58.1 EUR
L15205.03 L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 20666-12-0 Molecular Formula: C8H6N3NaO2 Formula Weight: 199.15 MDL No.: MFCD00161491
Formula: C₈H₆N₃NaO₂
Peso molecolare: 199,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00161491
CAS Number: 20666-12-0
EINECS: 629-344-5