Stampa…
Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
L15199.22EA 28.1 EUR
L15199.22 L15199.36 L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0 MDL No.: MFCD00132707
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132707
CAS Number: 9002-23-7
Merck Index: 14,382