Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DTPA Dianhydride, DTPA anhydride, N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine
Purity: 95%
CAS No.: 23911-26-4
Molecular Formula: C14H19N3O8
Formula Weight: 357.32
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 1230954
MDL No.: MFCD00010697
Formula:
C₁₄H₁₉N₃O₈ Peso molecolare: 357,32 g/mol Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010697 CAS Number: 23911-26-4 |