5-Methoxyindole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 4382-54-1
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 157478
MDL No.: MFCD00005614
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005614 CAS Number: 4382-54-1 EINECS: 224-487-6 |