Stampa…
Borane-morpholine complex 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Morpholine Borane
L15110.06 L15110.14
L15110.06EA 23.8 EUR
L15110.06 L15110.14
Borane-morpholine complex 97%
Borane-morpholine complex
Purity: 97% CAS No.: 4856-95-5 Molecular Formula: C4H12BNO Formula Weight: 100.96 Odour: Amine-like Melting Point: 93-95° UN No.: UN2925 MDL No.: MFCD00066736
Formula: C₄H₁₂BNO
Peso molecolare: 100,96 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066736
CAS Number: 4856-95-5
EINECS: 225-450-7
ADR: 4.1,II