Stampa…
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl ≥97% free radical
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-PROXYL
L15068.MF L15068.MD
L15068.MFEA 26.8 EUR
L15068.MF L15068.MD
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl ≥97% free radical
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl
Purity: 98% CAS No.: 2154-68-9 Molecular Formula: C9H16NO3 Formula Weight: 186.23 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 4136411 MDL No.: MFCD00003167
Formula: C₉H₁₆NO₃
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003167
CAS Number: 2154-68-9
EINECS: 218-448-2