Stampa…
Sodium bromoacetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14983.06 L14983.14
L14983.06EA 32.7 EUR
L14983.06 L14983.14
Sodium bromoacetate 98%
Sodium bromoacetate
Purity: 98% CAS No.: 1068-52-6 Molecular Formula: BrCH2CO2Na Formula Weight: 160.93 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01311832
Formula: BrCH₂CO₂Na
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01311832
CAS Number: 1068-52-6
ADR: 6.1,III