Stampa…
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L14960.03 L14960.MD
L14960.03EA 111 EUR
L14960.03 L14960.MD
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Purity: 99% CAS No.: 4046-02-0 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 2696807 MDL No.: MFCD00009190
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009190
CAS Number: 4046-02-0
EINECS: 223-745-5