1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydro-5,8-ethanophthalazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 202823-67-4
Molecular Formula: C10H10Cl2N2
Formula Weight: 229.11
Melting Point: 208-211°
MDL No.: MFCD01075667
Formula:
C₁₀H₁₀Cl₂N₂ Punto di fusione: 208…211 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075667 CAS Number: 202823-67-4 |