4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L14810.03
L14810.06
L14810.03EA
35.5
EUR
L14810.03
L14810.06
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 96%
4-Methoxy-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 93048-16-9
Molecular Formula: C8H12N2O.HCl
Formula Weight: 188.66
Melting Point: ca 110° dec.
Beilstein Reference: 7227704
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD03426021
Formula:
C₈H₁₂N₂O·HCl Peso molecolare: 188,66 g/mol Punto di fusione: ∼ 110 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426021 CAS Number: 93048-16-9 ADR: 6.1,III |