Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1H-Benzo[d]imidazole-5,6-dicarboxylic acid
L14754.06
L14754.03
L14754.06EA
167
EUR
L14754.06
L14754.03
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10351-75-4
Molecular Formula: C9H6N2O4
Formula Weight: 206.16
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 528170
MDL No.: MFCD03093058
Formula:
C₉H₆N₂O₄ Peso molecolare: 206,16 g/mol Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093058 CAS Number: 10351-75-4 |