4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L14728.03
L14728.MD
L14728.03EA
162
EUR
L14728.03
L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 128143-89-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3613386
MDL No.: MFCD00191930
Formula:
C₁₅H₁₀ClN₃ Peso molecolare: 267,716 g/mol Punto di fusione: 148…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191930 CAS Number: 128143-89-5 |