Benzyl-(S)-(-)-lactate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 56777-24-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 105…109 °C (0,1 mmHg) Densità: 1,120 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209546 CAS Number: 56777-24-3 |