4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 16261-80-6
Molecular Formula: C10H6F6O3
Formula Weight: 288.15
Odour: Odourless
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 2148278
MDL No.: MFCD00236043
Formula:
C₁₀H₆F₆O₃ Punto di fusione: 122…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236043 CAS Number: 16261-80-6 |