Luteolin tetramethylether 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
5,7,3',4'-Tetramethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 855-97-0
Molecular Formula: C19H18O6
Formula Weight: 342.35
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 336320
MDL No.: MFCD00017558
Formula:
C₁₉H₁₈O₆ Peso molecolare: 342,35 g/mol Punto di fusione: 193…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017558 CAS Number: 855-97-0 |