3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 855-96-9
Molecular Formula: C18H16O7
Formula Weight: 344.32
Melting Point: 190-192°
Beilstein Reference: 1355109
MDL No.: MFCD00016929
Formula:
C₁₈H₁₆O₇ Punto di fusione: 190…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016929 CAS Number: 855-96-9 Merck Index: 14,3901 |