Pyromellitic diimide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic Diimide
L14372.06
L14372.14
L14372.06EA
38.7
EUR
L14372.06
L14372.14
Pyromellitic diimide 97%
Pyromellitic diimide
Purity: 97%
CAS No.: 2550-73-4
Molecular Formula: C10H4N2O4
Formula Weight: 216.15
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₄N₂O₄ Peso molecolare: 216,15 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005004 CAS Number: 2550-73-4 EINECS: 219-852-1 |