3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
Purity: 98%
CAS No.: 128-69-8
Molecular Formula: C24H8O6
Formula Weight: 392.32
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₂₄H₈O₆ Peso molecolare: 392,32 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006916 CAS Number: 128-69-8 EINECS: 204-905-3 |