Stampa…
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: NTCDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
L14365.06 L14365.14
L14365.06EA 41.7 EUR
L14365.06 L14365.14
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97% CAS No.: 81-30-1 Molecular Formula: C14H4O6 Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 272788 MDL No.: MFCD00006915
Formula: C₁₄H₄O₆
Peso molecolare: 268,18 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006915
CAS Number: 81-30-1
EINECS: 201-342-5