Methacrylic anhydride 94% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methacrylic Anhydride [stabilized with 1,1,3-Tris(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)butane]
Stabilization:
Stabilised with 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol ∼ 0,2%
Stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Purity: 94%
CAS No.: 760-93-0
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.17
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -109°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1761982
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00008586
Formula:
C₈H₁₀O₃ Peso molecolare: 154,165 g/mol Punto di ebollizione: 197 °C Punto di fusione: –109 °C Densità: 1,033 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008586 CAS Number: 760-93-0 EINECS: 212-084-8 ADR: 8,II |