Stampa…
Lauroyl peroxide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dilauroyl peroxide
L14310.22 L14310.36
L14310.22EA 44.6 EUR
L14310.22 L14310.36
Lauroyl peroxide 97%
Lauroyl peroxide
Purity: 97% CAS No.: 105-74-8 Molecular Formula: [CH3(CH2)10CO2]2 Formula Weight: 398.63 Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 1804936 UN No.: UN3106 MDL No.: MFCD00008964
Formula: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
Peso molecolare: 398,628 g/mol
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 0,910
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008964
CAS Number: 105-74-8
EINECS: 203-326-3
ADR: 5.2,II