Fisetin 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
L14207.03
L14207.MD
L14207.03EA
175
EUR
L14207.03
L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97%
CAS No.: 528-48-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point: 330° dec.
Beilstein Reference: 292829
MDL No.: MFCD00006829
Formula:
C₁₅H₁₀O₆ Peso molecolare: 286,24 g/mol Punto di fusione: 330 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006829 CAS Number: 528-48-3 EINECS: 208-434-4 Merck Index: 14,4088 |