Stampa…
Genkwanin, 7-methoxyapigenin 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-chromen-4-one, 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
L14169.MB L14169.MC
L14169.MBEA 64.4 EUR
L14169.MB L14169.MC
Genkwanin, 7-methoxyapigenin 97%
Genkwanin, 7-methoxyapigenin
Purity: 97% CAS No.: 437-64-9 Molecular Formula: C16H12O5 Formula Weight: 284.27 Melting Point: 288-290° Beilstein Reference: 292549 MDL No.: MFCD00017452
Formula: C₁₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 284,27 g/mol
Punto di fusione: 288…290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017452
CAS Number: 437-64-9