Stampa…
Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Fornitore: Thermo Scientific
L14142.22 L14142.36
L14142.22EA 37.3 EUR
L14142.22 L14142.36
Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Amberlite® XAD4
CAS No.: 37380-42-0 MDL No.: MFCD00132704
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132704
CAS Number: 37380-42-0
Merck Index: 14,382