Stampa…
(-)-Menthyl acetate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L14095.03 L14095.MD
L14095.03EA 60.9 EUR
L14095.03 L14095.MD
(-)-Menthyl acetate 98%
(-)-Menthyl acetate
Purity: 98% CAS No.: 2623-23-6 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.31 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 229-231° Beilstein Reference: 2208505 Optical Rotation: -80.5° (c=8 in benzene) MDL No.: MFCD00001482
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 229…231 °C
Densità: 0,925
Flash Pt: 77 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001482
CAS Number: 2623-23-6
EINECS: 220-076-0
Merck Index: 14,5839