2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 2338-18-3
Molecular Formula: C9H11N.HCl
Formula Weight: 169.66
Odour: Odourless
Melting Point: 243-248°
Beilstein Reference: 3913700
MDL No.: MFCD00012549
Formula:
C₉H₁₂ClN Peso molecolare: 169,65 g/mol Punto di fusione: 243…248 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012549 CAS Number: 2338-18-3 EINECS: 219-048-0 |