(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L14063.03
L14063.MD
L14063.03EA
177
EUR
L14063.03
L14063.MD
(S)-(-)-2-Methylbutylamine ≥98%
(S)-(-)-2-Methylbutylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 34985-37-0
Molecular Formula: C5H13N
Formula Weight: 87.16
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4105
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1718807
Optical Rotation: -5.9° (neat)
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00064430
Formula:
C₅H₁₃N Peso molecolare: 87,16 g/mol Punto di ebollizione: 96…97 °C Densità: 0,756 Flash Pt: 3 °C (37 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064430 CAS Number: 34985-37-0 EINECS: 252-307-6 ADR: 3,II |