4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 18381-53-8
Molecular Formula: C7H5ClF6O3
Formula Weight: 286.56
Refractive Index: 1.3590
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1884844
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054671
Formula:
C₇H₅ClF₆O₃ Punto di ebollizione: 158…160 °C Densità: 1,470 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054671 CAS Number: 18381-53-8 ADR: 8,III |