Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 143218-48-8
Molecular Formula: C3H6ClNaO4S.0.5H2O
Formula Weight: 205.60 (196.59anhy)
Melting Point: ca 256° dec.
Beilstein Reference: 4164376
MDL No.: MFCD00149699
Formula:
C₃H₆ClNaO₄S·½H₂O Punto di fusione: ∼ 256 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149699 CAS Number: 143218-48-8 EINECS: 204-807-0 |