Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 348-36-7
Molecular Formula: C11H10FNO2
Formula Weight: 207.21
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 170254
MDL No.: MFCD00152076
Formula:
C₁₁H₁₀FNO₂ Punto di fusione: 147…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00152076 CAS Number: 348-36-7 |