Stampa…
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Pyridinepropionic Acid, 3-Pyridinepropionic acid
L14007.06 L14007.14
L14007.06EA 70.8 EUR
L14007.06 L14007.14
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 3724-19-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 122232 MDL No.: MFCD00274197
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274197
CAS Number: 3724-19-4