(+)-Menthyl acetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 5157-89-1
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 229-230°
Beilstein Reference: 1909419
Optical Rotation: +80.5° (c=8 in benzene)
MDL No.: MFCD00062977
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 229…230 °C Densità: 0,925 Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062977 CAS Number: 5157-89-1 |