Stampa…
Dowex® 50WX2 (H) 50-100 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
L13943.18 L13943.30 L13943.0B
L13943.18EA 55.2 EUR
L13943.18 L13943.30 L13943.0B
Dowex® 50WX2 (H) 50-100 mesh
Dowex® 50WX2 (H)
CAS No.: 12612-37-2 MDL No.: MFCD00132722
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132722
CAS Number: 12612-37-2