Stampa…
Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dowex 50 wx8
L13922.18 L13922.30 L13922.0B
L13922.18EA 59.3 EUR
L13922.18 L13922.30 L13922.0B
Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132726
CAS Number: 11119-67-8