Stampa…
Dowex® 50WX8 (H) 100-200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dowex 50 wx8
L13921.18 L13921.30 L13921.0B
L13921.18EA 60.8 EUR
L13921.18 L13921.30 L13921.0B
Dowex® 50WX8 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132726
CAS Number: 11119-67-8