Stampa…
Dowex® 50WX4 (H) 100-200 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
L13917.18 L13917.30 L13917.0B
L13917.18EA 53.1 EUR
L13917.18 L13917.30 L13917.0B
Dowex® 50WX4 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX4 (H)
CAS No.: 11113-61-4 MDL No.: MFCD00132725
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132725
CAS Number: 11113-61-4