2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2103-91-5
Molecular Formula: C10H10N2S
Formula Weight: 190.27
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 143563
MDL No.: MFCD00170264
Formula:
C₁₀H₁₀N₂S Punto di fusione: 134…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00170264 CAS Number: 2103-91-5 |