N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 32499-64-2
Molecular Formula: C10H15NO3
Formula Weight: 197.23
Refractive Index: 1.4895
Boiling Point: 152-153°/11mm
Beilstein Reference: 1530944
MDL No.: MFCD00078171
Formula:
C₁₀H₁₅NO₃ Punto di ebollizione: 152…153 °C (11 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078171 CAS Number: 32499-64-2 |