3',4',7,8-Tetramethoxyflavone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
L13829.MF
L13829.MD
L13829.MFEA
39.3
EUR
L13829.MF
L13829.MD
3',4',7,8-Tetramethoxyflavone 97%
3',4',7,8-Tetramethoxyflavone
Purity: 97%
CAS No.: 65548-55-2
Molecular Formula: C19H18O6
Formula Weight: 342.35
Melting Point: 206-208°
Beilstein Reference: 330821
MDL No.: MFCD00143001
Formula:
C₁₉H₁₈O₆ Peso molecolare: 342,35 g/mol Punto di fusione: 206…208 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143001 CAS Number: 65548-55-2 |