2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 80983-34-2
Molecular Formula: C10H13N3O2S
Formula Weight: 239.30
Melting Point: 220-222°
MDL No.: MFCD01075656
Formula:
C₁₀H₁₃N₃O₂S Punto di fusione: 220…222 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075656 CAS Number: 80983-34-2 |