3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 732306-23-9
Molecular Formula: C10H9ClF6Si
Formula Weight: 306.71
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 95-96°/30mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD01862186
Formula:
C₁₀H₉ClF₆Si Punto di ebollizione: 95…96 °C (30 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862186 CAS Number: 732306-23-9 UN: 3265 ADR: 8,III |