Cinnamyl anthranilate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 87-29-6
Molecular Formula: C16H15NO2
Formula Weight: 253.30
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 322°
Beilstein Reference: 2733435
MDL No.: MFCD00053631
Formula:
C₁₆H₁₅NO₂ Punto di ebollizione: 322 °C Punto di fusione: 64…66 °C Densità: 1,180 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053631 CAS Number: 87-29-6 EINECS: 201-738-8 Merck Index: 14,2303 |