5-Bromo-3-pyridineacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 39891-12-8
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: 182-185°
Beilstein Reference: 388264
MDL No.: MFCD00829308
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Punto di fusione: 182…185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00829308 CAS Number: 39891-12-8 |