N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 105832-38-0
Molecular Formula: C9H16BF4N3O3
Formula Weight: 301.05
Melting Point: 195-200°
MDL No.: MFCD00077875
Formula:
C₉H₁₆BF₄N₃O₃ Punto di fusione: 195…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077875 CAS Number: 105832-38-0 |