3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3339-73-9
Molecular Formula: C11H9NO4
Formula Weight: 219.20
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 15570
MDL No.: MFCD00023096
Formula:
C₁₁H₉NO₄ Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023096 CAS Number: 3339-73-9 EINECS: 222-083-4 |