Methyl-2-methoxypropionate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-methoxypropanoate
Purity: 98%
CAS No.: 17639-76-8
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.3970
Boiling Point: 43-44°/15mm
Beilstein Reference: 1720819
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00151664
Formula:
C₅H₁₀O₃ Peso molecolare: 118,13 g/mol Punto di ebollizione: 43…44 °C (15 mmHg) Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151664 CAS Number: 17639-76-8 EINECS: 241-622-4 ADR: 3,III |