Stampa…
Methacroylcholine chloride ≥72% in soluzione acquosa stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150-200 ppm
L13523.22 L13523.36
L13523.22EA 31.6 EUR
L13523.22 L13523.36
Methacroylcholine chloride ≥72% in soluzione acquosa stabilizzato
Methacroylcholine chloride
CAS No.: 5039-78-1 Molecular Formula: C9H18ClNO2 Formula Weight: 207.70 Refractive Index: 1.4660 Melting Point: -25° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 8168395 MDL No.: MFCD00060097
Formula: C₉H₁₈ClNO₂
Punto di ebollizione: >100 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,105
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060097
CAS Number: 5039-78-1
EINECS: 225-733-5