2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Stabilization:
0.1% Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Stab. with ca 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2439-35-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -60°
Boiling Point: 64°/12mm
Beilstein Reference: 1099119
UN No.: UN3302
MDL No.: MFCD00038233
Formula:
C₇H₁₃NO₂ Peso molecolare: 143.19 g/mol Punto di ebollizione: 64 °C (12 mmHg) Punto di fusione: –60 °C Densità: 0.943 Flash Pt: 62 °C (144 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00038233 CAS Number: 2439-35-2 EINECS: 219-460-0 UN: 3302 ADR: 6.1 II |